Z173428
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
rótulo
J
K
Junta
female joint: ST/NS14/20
Descrição geral
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.