Z516023
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
storage tubes, tube flask, tube storage
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
round bottom
Junta
female joint: ST/NS24/40
Características
graduations: no
Push fit
capacidade
100 mL
Descrição geral
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516023-1EA | 4061832115955 |