Key Documents
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
Características
graduations
A × D.E.
134 mm × 121 mm
capacidade
1,000 mL
peso
32 oz
Descrição geral
Standard-weight, spun SS, with handle.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)