Z148148
Storage bottles with septum-inlet
capacity 125 mL, glass stopcock
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass
glass stopcock
round bottle
Junta
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
embalagem
pack of 1 ea (pack of 1)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)