Z136786
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Características
fits shaft o.d. 10 mm
fabricante/nome comercial
Ace Glass 812410
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Informações legais
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136786-1EA | 4061832347257 |