Z135674
Polypropylene-coated support stand
With end rod
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho da base
8 in. × 12 in.
diâmetro da haste
1/2 in.
Descrição geral
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z135674-1EA | 4061832329703 |