Z509507
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Heavy duty
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho da base
6 in. × 9 in.
diâmetro da haste × C
1/2 in. × 24 in.
Descrição geral
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509507-1EA | 4061832333748 |