Z130265
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 125 mL, clear Bottle
Sinônimo(s):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (24)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1600-0004
diâmetro do frasco × A
46 mm × 115 mm
capacidade
125 mL
cor
clear Bottle
white Screw closure
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Autoclavable and transparent bottles for convenient use and easy visibility.
- Chemical and corrosion resistant, ensuring long-lasting durability.
- Capable of withstanding a wide temperature range from -105°C to +150°C (-157°F to +302°F).
- Leakproof bottles, with ETFE screw caps included, provide secure containment.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z130265-1EA | 4061832615455 |