Documentos Principais
Z117013
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 14, L 4 in.
Sinônimo(s):
Medical Syringe Needle, Stainless Steel Needle
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
descrição
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
4 in.
medidor
14
Descrição geral
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)