Z101397
Aldrich® Kramer filter
diam. × L 12.5 mm × 110 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Aldrich
diâmetro × C
12.5 mm × 110 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With coarse-glass frit and metal-lock tip. In-line filter for use during double-tip needle transfer of air-sensitive solutions. (See Brown, H.C. Organic Synthesis via Boranes; Wiley-Interscience: New York, 1975; p.223.)
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z101397-1EA | 4061832109343 |