Documentos Principais
Z100625
Sigma-Aldrich
Closing cap for male-joint
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Descrição geral
Ground-glass joint. Fits Aldrich® Kugelrohr glassware.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)