SYNF161450
Synthware™ two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F161450, flask, reaction flask, two-neck flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F161450
capacidade
50 mL
Descrição geral
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)