Key Documents
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
13 mm syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
9916-1302
Diâmetro
13 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Características e benefícios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Outras notas
Suitable for volumes of 10 mL or less
Informações legais
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)