Documentos Principais
WHA99101304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 9910-1304
Parâmetros
67.5 psi pressure
Diâmetro
13 mm
área do filtro
0.65 cm2
tamanho
19.6 × 16.9 mm
peso
0.52 kg
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet
Características e benefícios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Outras notas
Suitable for volumes of 10 mL or less
Informações legais
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)