Documentos Principais
WHA7195004
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746177, membrane filters, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 5 μm, diam. 47 mm
Materiais
plain white
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7195-004
Whatman Article No. 28420762 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
5 μm
Características e benefícios
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the