WHA7141204
Whatman® mixed cellulose ester WME filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA (autoclave pack), 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z745871, membrane filter, membrane filters
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
esterilidade
non-sterile
Características
White Gridded, Sterile Autoclave pack
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7141-204
Whatman Article No. 28420723 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Sterile options available for critical applications.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)