Documentos Principais
WHA68782502
Filtros de seringa Whatman® GD/X
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidade
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Adequação
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)