WHA18518866
Whatman® QM-A quartz filters
Circles, 8 x 10 inches Numbered 100/pk
Sinônimo(s):
Z741108, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
quartz membrane
sheets
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1851-8866
Whatman Article No. 28418555 (US reference)
L × C
8 in. × 10 in.
tamanho de poro
2.2 μm
adequação
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características e benefícios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)