WHA1851085
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 85 mm diam
Sinônimo(s):
Z753041
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® QM-A quartz filters, circles, diam. 85 mm
Materiais
circles
quartz membrane
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1851-085
Whatman Article No. 28418546 (US reference)
Diâmetro
85 mm
tamanho de poro
2.2 μm
adequação
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características e benefícios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)