Documentos Principais
WHA1825142
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 25 ea, 142 mm diam
Sinônimo(s):
Z741000, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Filtros de microfibra de vidro Whatman® grau GF/F, Grade GF/F circles, 142 mm, 25/pk
Materiais
borosilicate glass
circles
descrição
GF/F grade: medium, high loading
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 1825-142
Whatman Article No. 28418450 (US reference)
Diâmetro
142 mm
espessura
0.42 mm
tamanho de poro
0.7 μm
adequação
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Descrição geral
A fibra de microfibra de vidro de borossilicato sem aglutinante Whatman Grade GF/F é comumente usada para técnicas de purificação de biomoléculas, como purificação de DNA e precipitação de proteínas, bem como para testes de toxicidade de lixiviados de aterros sanitários.
Devido à sua rigorosa especificação de tamanho de retenção de partículas e à composição de vidro de borossilicato puro, o filtro de microfibra de vidro Whatman Grade GF/F foi escolhido pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para uso no desenvolvimento do Procedimento de Lixiviação Característica de Toxicidade (TCLP) 1311. Continua sendo um componente destacado para a medição da composição de lixiviados de aterros sanitários
  • Especificação rigorosa de retenção de partículas de 0,6-0,8 µm
  • Fabricado com vidro de borossilicato puro.
Os filtros de microfibra de vidro isentos de ligantes Whatman Grade GF/F estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos, em formatos circulares e folhas. Esse filtro de fibra de vidro de borosilicato puro oferece retenção de partículas muito finas com alta capacidade de carga e taxa de vazão. Encontre a classificação de retenção de partículas e a espessura certas para a sua análise na linha de microfibras de vidro sem aglutinante da Whatman.
Características e benefícios
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)