WHA10401112
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z697125, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10401112
Whatman Article No. 28414961 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)