WHA10370206
Whatman® glass microfiber grade GF 9 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 100 ea, 110 mm diam
Sinônimo(s):
Z749974
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 9, diam. 110 mm
Materiais
circles
glass membrane (with inorganic binder)
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10370206
Whatman Article No. 28414776 (US reference)
Diâmetro
110 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Retention of coarse particles (~ 3 µm)
- Strengthened with inorganic binder
- Can withstand temperatures up to 500°C
- Medium filtration speed
- Can be used as a pre-filter for dense samples
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)