WHA10370006
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 110 mm diam
Sinônimo(s):
Z696692, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 110 mm
Materiais
circles
glass membrane (with inorganic binder)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10370006
Whatman Article No. 28414747 (US reference)
Diâmetro
110 mm
tamanho de poro
<1.0 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)