Documentos Principais
WHA10350287
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 75 x 250 mm - thickness 2.5 mm, 25/pk
Sinônimo(s):
Z696617, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 10350287
Whatman Article No. 28414712 (US reference)
L × C
75 mm × 250 mm
espessura
2.5 mm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)