Documentos Principais
WHA10347033
Whatman® Grade 8 ruled circles
size 75 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z696277, filter paper, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose
Características
Grade 8
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10347033
Whatman Article No. 28414642 (US reference)
tamanho
75 mm
peso base
65
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Características e benefícios
  • White filter paper with printed green lines for optical assessment.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)