Documentos Principais
WHA10347009
Whatman® Grade 8 ruled circles
size 90 mm
Sinônimo(s):
Z696269, filter paper, paper filter, whatman filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose
Características
Grade 8
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10347009
Whatman Article No. 28414641 (US reference)
tamanho
90 mm
peso base
65
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Características e benefícios
  • White filter paper with printed green lines for optical assessment.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)