WHA10347004
Whatman® Grade 8 ruled circles
diam. 45 mm
Sinônimo(s):
Z749753
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
Características
Grade 8
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10347004
Whatman Article No. 28414638 (US reference)
Diâmetro
45 mm
peso base
65
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Características e benefícios
- White filter paper with printed green lines for optical assessment.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)