Documentos Principais
WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
light blue cellulose
Características
Blotter
embalagem
pack of 100 sheets
fabricante/nome comercial
Whatman 10342579
C × L
140 mm × 200 mm
peso base
700
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Grade 3621 blotter
  • Light blue in color
  • For seed testing applications
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)