Documentos Principais
WHA10310992
Whatman® drying pad
Sinônimo(s):
Z695513
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10310992
Whatman Article No. 28414185 (US reference)
L × C
37 mm × 100 mm
Descrição geral
Absorbent paper strips for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
Características e benefícios
  • Highly absorbent
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)