Documentos Principais
W6586
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)