Documentos Principais
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
3980
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.924
Organoléptico:
green; fruity; pungent; floral; sweet
grau:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
pressão de vapor
0.8625
Ensaio
≥96%
índice de refração
n/D 1.410
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; pungent; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
58.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)