Documentos Principais
W387509
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
≥99%
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Número FEMA:
3875
Beilstein:
506008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.175
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
573 °F
prazo de validade
Expiration date period - 5 years
Lim. expl.
42 %, 63 °F
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
189 °C
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.10 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
butter; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a hygroscopic, high polarity amphiphilic solvent with an ability to dissolve many compounds. Cytotoxic study of DMSO on the pulp tissue repair-related activity of odontoblast-like cells showed it produced minor effects. Along with phosphorus pentaoxide it participates in the oxidation of carbohydrates to afford aldosuloses and aldosiduloses. DMSO participates in the oxidation of some partially-acetylated carbohydrates followed by elimination to afford unsaturated, derivatives. Solubility of amylose and amylopectin in DMSO has been evaluated.
Aplicação
DMSO has been used to prepare the DMSO-phosphate buffer solution, which was used to dissolve the selective ETB (ET = endothelin) receptor antagonist in a study. It has been used for the preparation of nysatin solution.
Dimethyl sulfoxide may be used in the synthesis of the following:
  • α, β−Unsaturated carbonyl sugar derivatives.
  • Conversion of secondary bromides or olefins to bromohydrin.
  • Synthesis of α-hydroxycarbonyls from corresponding ketones.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
David Jarriault et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (101)(101), e52652-e52652 (2015-08-15)
Analyzing the physiological responses of olfactory sensory neurons (OSN) when stimulated with specific ligands is critical to understand the basis of olfactory-driven behaviors and their modulation. These coding properties depend heavily on the initial interaction between odor molecules and the
Jacob SW and Jack C.
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease., 2-3 (2015)
Oxidation of carbohydrates with methyl sulfoxide containing phosphorus pentaoxide: I. Synthesis of some aldosuloses and aldosiduloses.
Onodera K, et al.
Carbohydrate Research, 6(3), 276-285 (1968)
Facile elimination accompanying some methyl sulfoxide oxidations. Formation of unsaturated carbohydrates.
Cree GM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(3), 513-515 (1969)
Cytotoxicity of dimethyl sulfoxide (DMSO) in direct contact with odontoblast-like cells.
Hebling J, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 31(4), 399-405 (2015)