Documentos Principais
W347418
Sigma-Aldrich
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
≥75%
Sinônimo(s):
β-Homocyclocitral
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número FEMA:
3474
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.112
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥75%
Impurezas
≤20% β-cyclocitral
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W347418-100G4061838182784
W347418-25G4061838182791
W347418-SAMPLE4061837536366