Documentos Principais
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
Sinônimo(s):
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2S
Número CAS:
Peso molecular:
194.25
Número FEMA:
3238
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11438
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.056
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
pf
29-34 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; meaty; earthy; roasted
cadeia de caracteres SMILES
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
chave InChI
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 2.5 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Coffee.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)