W291113
Piperonal
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
pressão de vapor
1 mmHg ( 87 °C)
Ensaio
98%
composição
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
p.e.
264 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
heliotropine
Organoléptico
coconut; floral; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
chave InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
65.62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?