W246000
Ethyl tiglate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl trans-2-methyl-2-butenoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
154-156 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; caramel; fruity; tropical; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
Aplicação
- Metabolism of ethyl tiglate in apple fruits leads to the formation of small amounts of (R)-ethyl 2-methylbutanoate.: Focuses on the metabolic transformation of ethyl tiglate in apples, which contributes to the fruit′s flavor profile (Hauck et al., 2000).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246000-1KG-K | 4061834365532 |
W246000-5KG | 4061833654347 |
W246000-SAMPLE | 4061833343647 |
W246000-100G | 4061833318027 |
W246000-100G-K | 4061834365525 |
W246000-1KG | 4061826683996 |
W246000-5KG-K | 4061834422228 |
W246000-SAMPLE-K | 4061834355250 |