Key Documents
THS04113
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Ni/SiO2-Al2O3
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 04113
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)