TEM-LC300CU150
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 300 mesh, size 150 nm , hole size, box of 25 ×
Sinônimo(s):
Lacey/ Carbon Film - Cu, 300 mesh 150 micron, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 25 ×
tamanho
150 nm , hole size
300 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)