Documentos Principais
TEM-G400F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G400F1
Copper, size 400 mesh, vial of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
tamanho:
400 mesh
embalagem:
vial of 100
embalagem
vial of 100
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gilder Finder Grids G400F1. Copper grids, 400 mesh. The block of 1152 (32x36) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 36 (6x6) cells has a central number from 1 to 32 for identification purposes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)