TEM-CF100HCU
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON ONLY ON HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
Materiais
carbon film
copper grid
descrição
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
embalagem
box of 25
tamanho
100 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 100 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF100HCU | 4061842454457 |