TEM-FCF100NI
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 100 mesh, box of 25 ×
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 100 Mesh, Ni, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 25 ×
tamanho
100 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-FCF100NI | 4061841758129 |