TEM-CF400AUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON SQUARE MESH - AU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Descrição geral
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)