Documentos Principais
TEM-CF200AU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 200# GOLD 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)