TEM-CF150CUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
150 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF150CUUL | 4061842454525 |