TEM-71166-40
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Descrição geral
This specimen grid boxe is for storing or transferring cryogenic TEM specimen grids. Box fits the FEI Vitrobot, comes with pin-type lid, round
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)