SYNV120500
Synthware™ volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
Synthware V120500
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS45/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V120500
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)