Documentos Principais
SYNF891950
Synthware reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F891950
capacidade
50 mL
50 mL
Descrição geral
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)