SYNF891425
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
25 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F891425
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F891425
capacidade
25 mL
25 mL
Descrição geral
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)