Key Documents
SYNF668000
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware F668000, glass conical flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck24/40
joint: ST/NS29/42
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F668000
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Outras notas
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)