Documentos Principais
SYNF621425G
Synthware pressure equalizing addition funnel
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F621425G
capacidade
25 mL
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With glass stopcock, graduated.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)